주요 문서
485209
Sigma-Aldrich
2-Bromoethanol-1,1,2,2-d4
98 atom % D
동의어(들):
Deuterated 2-bromoethanol, Ethylene-d4 bromohydrin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrCD2CD2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
128.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
refractive index
n20/D 1.493 (lit.)
bp
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2