추천 제품
vapor density
2.11 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
51.6 psi ( 37.7 °C)
동위원소 순도
98 atom % D
bp
−0.5 °C (lit.)
mp
−138 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CCC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10/c1-3-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
IJDNQMDRQITEOD-WFGJKAKNSA-N
포장
Standard 500 mL quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with brass CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 17 psig for 500 mL. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
추천 제품
Control valve Z146943 (brass, 1/4" hose outlet) or Z187224 (SS, 1/4" compression fitting outlet)
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.