T22500
N,N,N′,N′-Tetramethylethylenediamine
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TEMED, TMEDA
About This Item
추천 제품
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
expl. lim.
9.08 %
refractive index
n20/D 1.4179 (lit.)
bp
120-122 °C (lit.)
mp
−55 °C (lit.)
density
0.775 g/mL at 20 °C (lit.)
작용기
amine
SMILES string
CN(C)CCN(C)C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
61.7 °F - closed cup
Flash Point (°C)
16.5 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
문서
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
프로토콜
폴리아크릴아미드 겔 화학의 개요와 mPAGE® TurboMix Bis-Tris 겔 캐스팅 키트를 이용한 폴리아크릴아미드 겔 핸드캐스팅에 대한 상세 지침
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.