주요 문서
491381
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluorotoluene-α-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3C6H3(Cl)F
CAS Number:
Molecular Weight:
145.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
refractive index
n20/D 1.499 (lit.)
bp
154-156 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]c1ccc(F)cc1Cl
InChI
1S/C7H6ClF/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3/i1+1
InChI key
CSARJIQZOSVYHA-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)