주요 문서
570052
Sigma-Aldrich
Ethylene carbonate-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
동의어(들):
1,3-Dioxolan-2-one-2,4,5-13C3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13C3H4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
91.04
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
97% (CP)
양식
solid
질량 이동
M+3
SMILES string
O=[13C]1O[13CH2][13CH2]O1
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2/i1+1,2+1,3+1
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-VMIGTVKRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
289.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
143 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)