주요 문서
652539
Sigma-Aldrich
Diethyl carbonate-13C5
98 atom % 13C, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(13C2H5O)213CO
CAS Number:
Molecular Weight:
123.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
98 atom % 13C
분석
97% (CP)
bp
126-128 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
density
1.015 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
SMILES string
[13CH3][13CH2]O[13C](=O)O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI key
OIFBSDVPJOWBCH-CVMUNTFWSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
77.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
25 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)