주요 문서
491578
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzoic acid-α-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
p-Anisic acid-carboxy-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O-C6H4-13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
153.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
mp
183-184 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
COc1ccc(cc1)[13C](O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-6(3-5-7)8(9)10/h2-5H,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
ZEYHEAKUIGZSGI-VJJZLTLGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
365.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
185.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)