동위원소 순도
95 atom % 18O
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.182 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+2
SMILES string
[H]C(N)=[18O]
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i3+2
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-YZRHJBSPSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
309.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
154 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.