추천 제품
vapor density
1.55 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
제품 라인
EMSURE®
분석
≥99.2% (N)
형태
liquid
autoignition temp.
932 °F
효능
5325 mg/kg LD50, oral (Rat)
17000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.7-19.0 % (v/v)
기술
hybridization: suitable
불순물
≤0.005% Sulfated ash (600 °C)
≤0.02% Formic acid
≤0.1% Ammonium Formate
≤0.1% Water (Karl Fischer)
≤1 ppm Cd (Cadmium)
≤1 ppm Chloride (Cl)
≤1 ppm Cu (Copper)
색상
clear
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
전이 온도
flash point 175 °C
density
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
Fe: ≤1 ppm
Pb: ≤1 ppm
Zn: ≤1 ppm
저장 온도
15-25°C
SMILES string
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
Identity (IR): passes test
Appearance: Clear, colorless liquid.
Colour (APHA): ≤ 10 APHA
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.132 - 1.135
Solidification point: 2.0 - 3.0 °C
Boiling point (2 kPa): about 103
Chloride (Cl): ≤ 1 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 1 ppm
Fe (Iron): ≤ 1 ppm
Pb (Lead): ≤ 1 ppm
Zn (Zinc): ≤ 1 ppm
Formic acid: ≤ 0.02 %
Ammonium Formate: ≤ 0.1 %
Sulfated ash (600 °C): ≤ 0.005 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.1 %
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
프로토콜
Working techniques for different foodstuffs and complex matrices, emphasizing the use of solubilisers for slow-dissolving substances.
Summary application report for analysis of moisture in Sugar
Summary application report for analysis of moisture in Confectionery
Summary application report for analysis of moisture in silica gel
관련 콘텐츠
머크의 산, 염기, 용매용 인체공학적 1 L HDPE 시약용기는 실험실에서 유해화학물질을 주입하고 취급할 때 실험실 안전을 확보할 수 있다는 점에서 화학용 유리 시약용기의 대안이 될 수 있습니다.
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.