콘텐츠로 건너뛰기
10월 1일 머크 공급 단가 조정 – 공지사항의 안내를 참고하세요. [자세히 보기]
Merck
모든 사진(1)
Key Documents
492965
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe-OH-2-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-phenylalanine-2-13C, L-Phenylalanine-2-13C N-Fmoc derivative
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH213CH(NH-Fmoc)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
388.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
광학 활성
[α]20/D −37°, c = 1 in DMF
기술
bio NMR: suitable
mp
180-187 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[13C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
  • 시험 성적서(COA)
    샘플 COA가 필요하신가요?
    이는 샘플 분석 증명서(COA)이며 이 특정 제품의 최근 제조된 로트를 대표하지 않습니다.