주요 문서
494615
Sigma-Aldrich
Piperidine, polymer-bound
extent of labeling: 3.0-4.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
동의어(들):
(Piperidinomethyl)polystyrene, 1-Benzylpiperidine polymer-bound, Copolymer of styrene and divinylbenzene, piperidinomethylated, Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, piperidinomethylated
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352128
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked with divinylbenzene
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: proton reactive
라벨링 범위
3.0-4.0 mmol/g loading
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
This polymer-bound tertiary amine eases the purification step of organic synthesis.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
R.J. Booth et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4882-4882 (1997)