주요 문서
49518
Sigma-Aldrich
L-Glutamic acid 5-tert-butyl ester
≥98.0% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
Beilstein:
2049031
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (TLC)
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-7(11)5-4-6(10)8(12)13/h6H,4-5,10H2,1-3H3,(H,12,13)/t6-/m0/s1
InChI key
OIOAKXPMBIZAHL-LURJTMIESA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)