주요 문서
497967
Sigma-Aldrich
3-Cyanopropylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
(4-Cyanopropyl)zinc bromide, Bromo(3-cyanopropyl)zinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NC(CH2)3ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
213.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.981 g/mL at 25 °C
작용기
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCCC#N
InChI
1S/C4H6N.BrH.Zn/c1-2-3-4-5;;/h1-3H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
SVLHKRYCNAAASX-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-6.2 °F - (THF)
Flash Point (°C)
-21.2 °C - (THF)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)