주요 문서
497908
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
(2-Cyanoethyl)zinc bromide, Bromo(2-cyanoethyl)zinc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NCCH2CH2ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
199.36
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.955 g/mL at 25 °C
작용기
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]CCC#N
InChI
1S/C3H4N.BrH.Zn/c1-2-3-4;;/h1-2H2;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ORVPRNKQWGHTKP-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)