주요 문서
498505
Sigma-Aldrich
6-Ethoxy-6-oxohexylzinc bromide solution
0.5 M in THF
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5O2C(CH2)5ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
288.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.98 g/mL at 25 °C
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOC(=O)CCCCC[Zn]Br
InChI
1S/C8H15O2.BrH.Zn/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
IZONVKQHIRKQIV-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)