주요 문서
499382
Sigma-Aldrich
2-Pyridylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromo-2-pyridinylzinc, Pyridin-2-ylzinc bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H4BrNZn
CAS Number:
Molecular Weight:
223.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
density
0.974 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
XYTLXTHDABUPLT-UHFFFAOYSA-M
애플리케이션
Used in the preparation of P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
New P,N ligands for asymmetric Ir-catalyzed reactions.
Tanasri Bunlaksananusorn et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 42(33), 3941-3943 (2003-09-02)