주요 문서
524719
Sigma-Aldrich
Phenylzinc bromide solution
0.5 M in THF
동의어(들):
Bromo(phenyl)zinc, Bromophenylzinc, Phenylzinc bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5ZnBr
CAS Number:
Molecular Weight:
222.40
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
0.99 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Br[Zn]c1ccccc1
InChI
1S/C6H5.BrH.Zn/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
LMUFDZHWZIRZOY-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.22 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)