주요 문서
678333
Sigma-Aldrich
2-(Tributylstannyl)pyridine
85%
동의어(들):
(2-Pyridinyl)tributylstannane, 2-(Tributyltin)pyridine, 2-Pyridyltri-n-butyltin, Bu3SnPy, Tributyl-2-pyridyltin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C5H4NSn((CH2)3CH3)3
CAS Number:
Molecular Weight:
368.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
85%
density
1.137 g/mL at 25 °C
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1ccccn1
InChI
1S/C5H4N.3C4H9.Sn/c1-2-4-6-5-3-1;3*1-3-4-2;/h1-4H;3*1,3-4H2,2H3;
InChI key
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Building block in an efficient, palladium-catalyzed synthesis of 2-pyridylazaazulene, a bidentate ligand showing pH and cationic-metal dependent emission spectra.
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
75.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
23.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tetrahedron Letters, 48, 4471-4471 (2007)