주요 문서
512168
Sigma-Aldrich
3-Furanylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
3-Furanboronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H5BO3
CAS Number:
Molecular Weight:
111.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95.0%
mp
139-144 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OB(O)c1ccoc1
InChI
1S/C4H5BO3/c6-5(7)4-1-2-8-3-4/h1-3,6-7H
InChI key
CYEFKCRAAGLNHW-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Contains varying amounts of anhydride
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.