주요 문서
512559
Sigma-Aldrich
Bis(isopropylcyclopentadienyl)tungsten(IV) dihydride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C5H4CH(CH3)2)2WH2
CAS Number:
Molecular Weight:
400.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
양식
liquid
구성
W, 43.8-48.0% gravimetric (with Cinchonine)
반응 적합성
core: tungsten
reagent type: catalyst
refractive index
n20/D 1.6 (lit.)
bp
230 °C (lit.)
SMILES string
[WH2].CC(C)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(C)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C8H11.W.2H/c2*1-7(2)8-5-3-4-6-8;;;/h2*3-7H,1-2H3;;;
InChI key
BRZLVTGJFZKZNZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93.3 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)