주요 문서
524441
Sigma-Aldrich
Tetrabromoterephthalic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6Br4-1,4-(CO2H)2
CAS Number:
Molecular Weight:
481.72
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
~350 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(Br)c(Br)c(C(O)=O)c(Br)c1Br
InChI
1S/C8H2Br4O4/c9-3-1(7(13)14)4(10)6(12)2(5(3)11)8(15)16/h(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
PNXPXUDJXYVOFM-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Monomer for synthesis of flame retardant polyesters
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)