주요 문서
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
라벨링 범위
2.0-3.0 mmol/g loading
입자 크기
30-60 mesh
SMILES string
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI key
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
애플리케이션
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)