About This Item
Linear Formula:
FC6H4ZnI
CAS Number:
Molecular Weight:
287.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Quality Level
농도
0.5 M in THF
bp
65 °C
density
1.03 g/mL at 25 °C
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1ccccc1[Zn]I
InChI
1S/C6H4F.HI.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h1-4H;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
JRXAIXPSJTUNBL-UHFFFAOYSA-M
법적 정보
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
1.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-17.2 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.