분석
≥99%
형태
solid
mp
208-210 °C (lit.)
λmax
443 nm
형광
λem 494 nm in THF
λem 505 nm in ethanol (Lasing peak 534 nm, lasing range 515 - 558 nm (DMSO), pump source XeCl (308 nm))
오비탈 에너지
HOMO 5.4 eV
LUMO 2.7 eV
OLED 기기 성능
ITO/Alq3:Coumarin 6/Mg:Ag
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4s3
InChI
1S/C20H18N2O2S/c1-3-22(4-2)14-10-9-13-11-15(20(23)24-17(13)12-14)19-21-16-7-5-6-8-18(16)25-19/h5-12H,3-4H2,1-2H3
InChI key
VBVAVBCYMYWNOU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
이미 열람한 고객
문서
Micelle formation addresses low solubility in IV drug delivery, overcoming clinical limitations.
Fluorescence lifetime measurement is advantageous over intensity-based measurements. Applications include fluorescence lifetime assays, sensing and FLI.
형광 수명 측정은 강도 기반 측정에 비해 유리한 점이 있습니다. 응용분야에는 형광 수명 분석, 감지 및 FLI가 포함됩니다.
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.