Key Documents
560251
Sigma-Aldrich
3-(4-Aminophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
3-(4-Aminophenyl)propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
165.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
133-137 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
Nc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-2,4-5H,3,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
WXOHKMNWMKZMND-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1