Key Documents
746010
Sigma-Aldrich
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
97%
동의어(들):
3-(p-Cyanophenyl)propionic acid, 4-(2-Carboxyethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzenepropionic acid, 4-Cyanohydrocinnamic acid, [p-Cyanophenyl]-3-propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
175.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
형태
solid
mp
138-143 °C
InChI
1S/C10H9NO2/c11-7-9-3-1-8(2-4-9)5-6-10(12)13/h1-4H,5-6H2,(H,12,13)
InChI key
RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3