56486
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogen sulfate
95%
๋์์ด(๋ค):
1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrosulfate, EMIM HSO4
About This Item
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
95%
SMILES string
OS([O-])(=O)=O.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
HZKDSQCZNUUQIF-UHFFFAOYSA-M
์ผ๋ฐ ์ค๋ช
์ ํ๋ฆฌ์ผ์ด์
์ ํธ์ด
Danger
์ ํด ๋ฐ ์ํ ์ฑ๋ช ์
์๋ฐฉ์กฐ์น ์ฑ๋ช ์
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
Not applicable
Flash Point (ยฐC)
Not applicable
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
๋ฌธ์
BASIONICSโข Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.