주요 문서
07424
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium thiocyanate
for electrochemistry, ≥99.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H11N3S
CAS Number:
Molecular Weight:
169.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Grade
for electrochemistry
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
불순물
≤0.2% water
refractive index
n20/D 1.553
전도도
~20.2 mS/cm
mp
-6 °C
음이온 미량물
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
SMILES string
[S-]C#N.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.CHNS/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;2-1-3/h4-6H,3H2,1-2H3;3H/q+1;/p-1
InChI key
VASPYXGQVWPGAB-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Ionic Liquids serve as non-aqueous electrolytes in electrochemical applications, valued for their conductivity and stability.