주요 문서
571466
Sigma-Aldrich
4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
89%
동의어(들):
2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
89%
refractive index
n20/D 1.4400 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
density
1.031 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
ketal
SMILES string
CC1(C)OCC(CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3
InChI key
YYEZYENJAMOWHW-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
150.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
66 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)