주요 문서
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
동의어(들):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H14O3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
liquid
광학 활성
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
refractive index
n20/D 1.4380 (lit.)
bp
98 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ether
hydroxyl
ketal
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
InChI key
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
애플리케이션
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation (prop-2-ynyloxy)ethyl-tethered dioxolanes via O-propargylation. It may also be used as an intermediate in the total synthesis of rugulactone.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
213.1 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100.6 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)