주요 문서
573787
Sigma-Aldrich
5-Amino-1H-[1,2,4]-triazole-3-carboxylic acid methyl ester
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6N4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
142.12
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
218-222 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1n[nH]c(N)n1
InChI
1S/C4H6N4O2/c1-10-3(9)2-6-4(5)8-7-2/h1H3,(H3,5,6,7,8)
InChI key
OSZNPKRMPBUQLB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)