주요 문서
A81803
Sigma-Aldrich
4-Amino-4H-1,2,4-triazole
ReagentPlus®, 99%
동의어(들):
4H-1,2,4-Triazol-4-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C2H4N4
CAS Number:
Molecular Weight:
84.08
Beilstein:
107563
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
99%
양식
crystals
mp
84-86 °C (lit.)
SMILES string
Nn1cnnc1
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
InChI key
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Jingtang Li et al.
Journal of chromatography. A, 1559, 178-185 (2018-01-07)
Recently,ionic liquids (ILs) functionalized cyclodextrins (CDs) have attracted more and more attention in the fields of enantioseparation. In this study, a novel IL amino triazolium functionalized β-CD derivative, mono-6-deoxy-6-(4-amino-1,2,4-triazolium)-β-cyclodextrin chloride (4-ATMCDCl), was synthesized for the first time and managed to