주요 문서
603538
Sigma-Aldrich
1-Phenylethanol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
sec-Phenethyl-β−13C alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH(OH)13CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
123.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
204 °C/745 mmHg (lit.)
mp
19-20 °C (lit.)
density
1.020 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[13CH3]C(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H10O/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3/i1+1
InChI key
WAPNOHKVXSQRPX-OUBTZVSYSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
187.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
86.6 °C - Pensky-Martens closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)