GC Analysis of 1-Phenylethanol Enantiomers on Astecยฎ CHIRALDEXโข B-PM
Materials
๋ถ์ ์ปฌ๋ผ
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
ํ์ค ๋ฌผ์ง
์ ํ ๋ฒํธ
์ค๋ช
๊ฐ๊ฒฉ
CONDITIONS
column
Astec CHIRALDEX B-PM, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.12 μm (76023AST)
oven
120 ยฐC
inj. temp.
250 ยฐC
detector
FID, 250 ยฐC
carrier gas
helium, 24 psi
injection
1 μL, 80:1 split
sample
3 mg/mL in methanol
peak 1: R(+)-1-phenylethanol
peak 2: S(-)-1-phenylethanol
์ค๋ช
๋ฒ์ ์ ๋ณด