주요 문서
605522
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol-2-13C
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
D-Glucitol-2-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H14O6
Molecular Weight:
183.16
UNSPSC 코드:
12142200
PubChem Substance ID:
동위원소 순도
99 atom % 13C
분석
99% (CP)
광학 활성
[α]25/D +101°, c = 0.5 in acidified ammonium molybdate
mp
98-100 °C (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OCC(O)C(O)C(O)[13CH](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/i3+1
InChI key
FBPFZTCFMRRESA-LBPDFUHNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)