주요 문서
605581
Sigma-Aldrich
Stearic acid-13C18
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Octadecanoic acid-13C18, Stearic acid-ul-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
13CH3(13CH2)1613CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
302.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
bp
361 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
질량 이동
M+18
SMILES string
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-HXPQJNGISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)