S4751
Stearic acid
Grade I, ≥98.5% (capillary GC)
동의어(들):
1-Heptadecanecarboxylic acid, C18:0, Cetylacetic acid, NSC 25956, NSC 261168, Octadecanoic acid, Stearophanic acid
About This Item
추천 제품
vapor pressure
1 mmHg ( 173.7 °C)
Quality Level
유형
Grade I
분석
≥98.5% (capillary GC)
양식
powder
bp
361 °C (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
solubility
chloroform: 100 mg/mL, clear, colorless
density
0.845 g/cm3
작용기
carboxylic acid
지질 유형
saturated FAs
배송 상태
ambient
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Flash Point (°C)
200 °C - Cleveland open cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Supplement cell culture systems with fatty acids for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.
Lipid Induced Insulin Resistance