주요 문서
607517
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-1-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CD313COCl
CAS Number:
Molecular Weight:
82.51
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % 13C
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
기술
protein expression: suitable
bp
52 °C (lit.)
mp
-112 °C (lit.)
density
1.160 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+4
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[13C](C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1D3,2+1
InChI key
WETWJCDKMRHUPV-HZPPXAECSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
41.0 °F
Flash Point (°C)
5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)