문서
612057
Supelco
Nicotine solution
NMR reference standard, 2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D), TMS 0.05 %, NMR tube size 5 mm × 8 in.
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N2
Molecular Weight:
162.23
UNSPSC 코드:
12142201
NACRES:
NA.24
Grade
NMR reference standard
Quality Level
구성
TMS, 0.05%
농도
2 mg/mL in methanol-d4 (99.8 atom % D)
기술
NMR: suitable
NMR 튜브 크기
5 mm × 8 in.
형식
single component solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
수량
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
51.8 °F
Flash Point (°C)
11 °C