About This Item
Linear Formula:
C6D5SiCl3
CAS Number:
Molecular Weight:
216.58
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352002
PubChem Substance ID:
추천 제품
동위원소 순도
99 atom % D
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C6H5Cl3Si/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
ORVMIVQULIKXCP-RALIUCGRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
195.8 °F
Flash Point (°C)
91 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.