주요 문서
640425
Sigma-Aldrich
Methyl 2-pyrrolecarboxylate
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H7NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
125.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
양식
solid
mp
74-78 °C (lit.)
작용기
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H7NO2/c1-9-6(8)5-3-2-4-7-5/h2-4,7H,1H3
InChI key
VONGYFFEWFJHNP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)