분석
95%
형태
solid
mp
95-99 °C (lit.)
작용기
aldehyde
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=O)[nH]1
InChI
1S/C7H9NO/c1-5-3-6(2)8-7(5)4-9/h3-4,8H,1-2H3
InChI key
RDFZYUOHJBXMJA-UHFFFAOYSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3