주요 문서
774464
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1H-indole-2-carboxaldehyde
96%
동의어(들):
3-Methylindole-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9O
CAS Number:
Molecular Weight:
145.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
양식
solid
mp
140-142 °C
작용기
aldehyde
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(c(c1C=O)C)cccc2
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-8-4-2-3-5-9(8)11-10(7)6-12/h2-6,11H,1H3
InChI key
GHSUORIVDBPKKQ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)