주요 문서
642371
Sigma-Aldrich
5-Bromoindoline
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H8BrN
CAS Number:
Molecular Weight:
198.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
36-40 °C (lit.)
작용기
bromo
저장 온도
−20°C
SMILES string
Brc1ccc2NCCc2c1
InChI
1S/C8H8BrN/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5,10H,3-4H2
InChI key
QEDCHCLHHGGYBT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)