주요 문서
645141
Sigma-Aldrich
2,2′:5′,2″-Terthiophene-5-boronic acid pinacol ester
96%
동의어(들):
5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,2′:5′,2″-terthiophene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H19BO2S3
CAS Number:
Molecular Weight:
374.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
96%
형태
solid
mp
109-113 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)-c3ccc(s3)-c4cccs4
InChI
1S/C18H19BO2S3/c1-17(2)18(3,4)21-19(20-17)16-10-9-15(24-16)14-8-7-13(23-14)12-6-5-11-22-12/h5-11H,1-4H3
InChI key
FIUQKESHHZFUGG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Oligothiophenes are important organic electronic materials which can be produced using synthetic intermediates and Suzuki coupling.