주요 문서
735345
Sigma-Aldrich
5-Carboxythiophene-2-boronic acid pinacol ester
96%
동의어(들):
5-Carboxy-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene, 5-Carboxy-2-thienylboronic acid pinacol ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15BO4S
CAS Number:
Molecular Weight:
254.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
형태
solid
mp
176-181 °C
작용기
carboxylic acid
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(s2)C(O)=O
InChI
1S/C11H15BO4S/c1-10(2)11(3,4)16-12(15-10)8-6-5-7(17-8)9(13)14/h5-6H,1-4H3,(H,13,14)
InChI key
YLZRZHOUXZZBTF-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)