주요 문서
650315
Sigma-Aldrich
5-(Trimethylsilyl)-4-pentyn-1-ol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H16OSi
CAS Number:
Molecular Weight:
156.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.457
bp
76 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C
작용기
hydroxyl
SMILES string
C[Si](C)(C)C#CCCCO
InChI
1S/C8H16OSi/c1-10(2,3)8-6-4-5-7-9/h9H,4-5,7H2,1-3H3
InChI key
LIHAMNSEAAPIRM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
183.9 °F - closed cup
Flash Point (°C)
84.4 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)