주요 문서
654078
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H2Cl2IN
CAS Number:
Molecular Weight:
273.89
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
양식
solid
mp
161-165 °C
작용기
chloro
iodo
SMILES string
Clc1cc(I)cc(Cl)n1
InChI
1S/C5H2Cl2IN/c6-4-1-3(8)2-5(7)9-4/h1-2H
InChI key
NGSKFMPSBUAUNE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Liang Zhao et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6580-6586 (2008-08-08)
A new approach wherein steric interactions between substituents of unsymmetrical bis(4-pyridyl)acetylene ligands dictate the self-selection of single isomers of [4 + 4] self-assembled squares is presented. Each [4 + 4] self-assembly is characterized by multinuclear (31)P and (1)H NMR spectroscopies