주요 문서
657131
Sigma-Aldrich
Bis(4-bromophenyl)amine
97%
동의어(들):
4,4′-Dibromodiphenylamine, N-phenyl-4,4′-dibromoaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H9Br2N
CAS Number:
Molecular Weight:
327.01
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
105-108 °C
작용기
bromo
SMILES string
Brc1ccc(Nc2ccc(Br)cc2)cc1
InChI
1S/C12H9Br2N/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,15H
InChI key
VKVHTZNHLOGHGP-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)