주요 문서
679658
Sigma-Aldrich
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
동의어(들):
4,4′,4″-Nitrilotrisbenzaldehyde, 4,4′,4″-Triformyltriphenylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
329.35
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Quality Level
분석
97%
형태
solid
mp
244-248 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
InChI key
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Used in preparation of triangular ligands for self-assembly into M4L4 tetrahedra.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis, 3736-3736 (2007)
문서
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.